Drukuj
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: L-Methyl phenylalanate hydrochloride, H-Phe-OMe·HCl
130320100 130320500
ACRO130320100EA 306 PLN
ACRO130320100 ACRO130320500
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
CAS No.: 7524-50-7
Formuła: C₁₀H₁₄ClNO₂
MW: 215.68 g/mol
Temp. topnienia: 156…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012489
Numer CAS: 7524-50-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 160 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +37° to +39° (20 °C, 589 nm) (c=2, C2H5OH)