Drukuj
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
130081000 130080250
ACRO130081000EA 591 PLN
ACRO130081000 ACRO130080250
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
CAS No.: 128-69-8
Formuła: C₂₄H₈O₆
Temp. topnienia: >350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006916
Numer CAS: 128-69-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
Water ≤1 % (K.F.)
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm