Drukuj
Perfluorodekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130040250 130041000 130045000
ACRO130040250EA 284 PLN
ACRO130040250 ACRO130041000 ACRO130045000
Perfluorodekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans) cis- and trans-mixture 90%
Perfluorodekahydronaftalen (mieszanina izomerów cis i trans)
Formuła: C₁₀F₁₈
Temp. Wrzenia: 142 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010626
Numer CAS: 306-94-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III