Pamoic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
129721000
129725000
ACRO129721000EA
326
PLN
ACRO129721000
ACRO129725000
Pamoic acid 98+%
Pamoic acid
CAS No.: 130-85-8
Formuła:
C₂₃H₁₆O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004079 Numer CAS: 130-85-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | 98.0 to 102.0 % |
GC | ≥97.0 % |
Stabilizer | ≤500 ppm BHT |