Drukuj
5-Metzlotiofeno-2-karboksaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
127870100 127870500
ACRO127870100EA 357 PLN
ACRO127870100 ACRO127870500
5-Metzlotiofeno-2-karboksaldehyd 98%
5-Metzlotiofeno-2-karboksaldehyd
Formuła: C₆H₆OS
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005434
Numer CAS: 13679-70-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %