Drukuj
Kwas chlorowodorowy fuming 37% in water, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124620010 124620025 124620100 124620250 124620011 124620026
124620010.EA 213 PLN
124620010. 124620025. 124620100. 124620250. 124620011. 124620026.
Kwas chlorowodorowy fuming 37% in water, pure
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 1789
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 35.0 to 39.0 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Free chlorine ≤10 ppm (Cl)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm