Drukuj
Oxytetracycline dihydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
123841000 123840100
ACRO123841000EA 3680 PLN
ACRO123841000 ACRO123840100
Oxytetracycline dihydrate 95%
Oxytetracycline dihydrate
CAS No.: 6153-64-6
Formuła: C₂₂H₂₄N₂O₉·2H₂O
Temp. topnienia: 181…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151234
Numer CAS: 6153-64-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 % (K.F.)
HPLC 94 to 102 % (on anhydrous substance)
Specific optical rotation on anhydrous substance