Drukuj
2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2',3'-o-Isopropylideneadenosine
122720050 122720250
ACRO122720050EA 336 PLN
ACRO122720050 ACRO122720250
2',3'-O-Isopropylideneadenosine 98%
2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₁₃H₁₇N₅O₄
MW: 307.31 g/mol
Temp. topnienia: 221…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005756
Numer CAS: 362-75-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 15400 +/-4%, on dry substance
Ratio of Absorbances ≤0.01 (A290/A260)
Titration with HClO4 ≥97.5 %