Drukuj
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-Pyrimidinol Hydrochloride, 2(1H)-pyrimidinone monohydrochloride
121860250 121861000 121860050
ACRO121860250EA 322 PLN
ACRO121860250 ACRO121861000 ACRO121860050
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride 98%
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
CAS No.: 38353-09-2
Formuła: C₄H₄N₂O
MW: 132.55 g/mol
Temp. topnienia: 203…205 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012781
Numer CAS: 38353-09-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥98.0 %