Drukuj
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
121830050 121830250 121831000 121830000
ACRO121830050EA 143 PLN
ACRO121830050 ACRO121830250 ACRO121831000 121830000.
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Appearance: White to almost white Powder
Formuła: C₅H₄N₄O
Temp. topnienia: 384 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00599413
Numer CAS: 315-30-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Titration with NaOH ≥97.5 % (on dried substance)