Drukuj
Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), crystalline powder, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
120860010 120860050 120861000
ACRO120860010EA 2370 PLN
ACRO120860010 ACRO120860050 ACRO120861000
Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), crystalline powder, Technical Grade
Humic acid sodium salt
Appearance: Black Crystalline powder
Formuła: C₉H₈Na₂O₄
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135560
Numer CAS: 68131-04-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 70 % (as Humic acid)
Loss on drying 14 % to 25 % (105°C, 4 h)