Drukuj
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: DL-3-Aminotetrahydrothiophen-2-one Hydrochloride, 3-Aminodihydrothiophen-2(3H)-one hydrochloride, DL-Homocysteine thiolactone HCl
120830250 120831000
ACRO120830250EA 161 PLN
ACRO120830250 ACRO120831000
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₄H₇NOS
Temp. topnienia: 199…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012724
Numer CAS: 6038-19-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %