Drukuj
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
119900100 119901000 119905000 119900025
ACRO119900100EA 180 PLN
ACRO119900100 ACRO119901000 ACRO119905000 ACRO119900025
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₆H₁₃NO₅
Temp. topnienia: 190…194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00135831
Numer CAS: 66-84-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (105°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +70.0° to +73.0° (20°C, 589 nm) (c=2.5, H2O) (after 3 h)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm