Drukuj
wersenian tetrasodu hydrat 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118440025 118445000 118440100
ACRO118440025EA 1320 PLN
ACRO118440025 ACRO118445000 ACRO118440100
wersenian tetrasodu hydrat 98%, czysty
wersenian tetrasodu hydrat
CAS No.: 194491-31-1
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150025
Numer CAS: 194491-31-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying 5 % to 15 % (160°C)
Residue after ignition ≤0.05 %
Clarity of solution (2% soln.) Passes test