Drukuj
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
117880100 117880250 117881000
ACRO117880100EA 236 PLN
ACRO117880100 ACRO117880250 ACRO117881000
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS No.: 5323-87-5
Formuła: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 76…78 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1.04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001580
Numer CAS: 5323-87-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %