Drukuj
Emodin 95% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
117751000 117755000
ACRO117751000EA 679 PLN
ACRO117751000 ACRO117755000
Emodin 95% tech.
Emodin
Appearance: Orange-red Powder
Formuła: C₁₅H₁₀O₅
Temp. topnienia: 253 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001207
Numer CAS: 518-82-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Neutrality Passes test