Drukuj
Ellagic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
117740100 117740025 117740500
ACRO117740100EA 925 PLN
ACRO117740100 ACRO117740025 ACRO117740500
Ellagic acid 97%
Ellagic acid
CAS No.: 476-66-4
Formuła: C₁₄H₆O₈
Temp. topnienia: >360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006914
Numer CAS: 476-66-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥95 %
Color scale ≤10 APHA