Drukuj
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
112090050 112090250 112090010
ACRO112090050EA 401 PLN
ACRO112090050 ACRO112090250 ACRO112090010
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, (max. 10% H₂O) 97%
3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Formuła: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08273058
Numer CAS: 868272-85-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 % (120°C)