Drukuj
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
112010250 112011000 112015000
ACRO112010250EA 291 PLN
ACRO112010250 ACRO112011000 ACRO112015000
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
CAS No.: 582-52-5
Formuła: C₁₂H₂₀O₆
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005544
Numer CAS: 582-52-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (c=5, EtOH)