Drukuj
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111360050 111360250
ACRO111360050EA 650 PLN
ACRO111360050 ACRO111360250
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Appearance: White to light yellow Powder
Formuła: C₂₁H₃₃N₃O₄S
Temp. topnienia: 110…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011979
Numer CAS: 2491-17-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
HPLC ≥94 %