Drukuj
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
109930010 109930050 109930250
ACRO109930010EA 205 PLN
ACRO109930010 ACRO109930050 ACRO109930250
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₁₁H₁₃Cl₂N
MW: 230.132 g/mol
Temp. topnienia: 199…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012753
Numer CAS: 51304-61-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm