Drukuj
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Aminooxyacetic acid hemihydrochloride, O-(Carboxymethyl)hydroxylamine Hemihydrochloride, O-(Carboxymethyl)hydroxylamine hemihydrochloride, (Aminooxy)acetic Acid Hemihydrochloride
108430025 108430100 108430500
ACRO108430025EA 685 PLN
ACRO108430025 ACRO108430100 ACRO108430500
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride 98%
Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
CAS No.: 2921-14-4
Formuła: C₄H₁₁ClN₂O₆
MW: 218.59 g/mol
Temp. topnienia: 156 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012955
Numer CAS: 2921-14-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %