Drukuj
N-Carbobenzoxy-L-proline 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Z-Pro-OH, Z-L-Prolin, N-Cbz-L-proline, N-Carbobenzyloxy-L-proline, N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
108370100 108370050
ACRO108370100EA 567 PLN
ACRO108370100 ACRO108370050
N-Carbobenzoxy-L-proline 99%
N-Carbobenzoxy-L-proline
CAS No.: 1148-11-4
Formuła: C₁₃H₁₅NO₄
MW: 249.27 g/mol
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003170
Numer CAS: 1148-11-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -59° to -61° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %