Drukuj
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
108290250 108291000 108295000
ACRO108290250EA 449 PLN
ACRO108290250 ACRO108291000 ACRO108295000
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 1099-45-2
Formuła: C₂₂H₂₁O₂P
Temp. topnienia: 124…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009183
Numer CAS: 1099-45-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
HPLC ≥98.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)