Benzylhydrazine dihydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
105960050
105960250
105961000
ACRO105960050EA
294
PLN
ACRO105960050
ACRO105960250
ACRO105961000
Benzylhydrazine dihydrochloride 97%
Benzylhydrazine dihydrochloride
CAS No.: 20570-96-1
Formuła:
C₇H₁₀N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012921 Numer CAS: 20570-96-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 138 to 143 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Color scale | ≤100 APHA |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Impurity | ≤3.0 % Tributyl phosphate |
Acid value | 259 to 267 mg KOH/g |