Drukuj
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
105900250 105901000
ACRO105900250EA 386 PLN
ACRO105900250 ACRO105901000
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 97%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
CAS No.: 1454-53-1
Formuła: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 297.780 g/mol
Temp. topnienia: 160…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012800
Numer CAS: 1454-53-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Water =12 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)