Drukuj
6-Aminopenicillanic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
104250250 104251000 104250100
ACRO104250250EA 490 PLN
ACRO104250250 ACRO104251000 ACRO104250100
6-Aminopenicillanic acid 96%
6-Aminopenicillanic acid
CAS No.: 551-16-6
Formuła: C₈H₁₂N₂O₃S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005176
Numer CAS: 551-16-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 203 °C
HPLC ≥95 %
pH 3.8 to 4.3 (4 % slurry in water)
Loss on heating ≤1.5 % (105 °C, 2 h)