Drukuj
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
103925000 103920050
ACRO103925000EA 383 PLN
ACRO103925000 ACRO103920050
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 98+%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
CAS No.: 5451-09-2
Formuła: C₅H₁₀ClNO₃
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012869
Numer CAS: 5451-09-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 to 102.0 %
Loss on drying ≤2.0 % (105°C, 3 h) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.5 %
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
HPLC ≥98.0 %