Drukuj
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
103390050 103390250 103390010
ACRO103390050EA 591 PLN
ACRO103390050 ACRO103390250 ACRO103390010
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS No.: 1005-38-5
Formuła: C₅H₆ClN₃S
Temp. topnienia: 130…134 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006088
Numer CAS: 1005-38-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
GC ≥96.0 %