Drukuj
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DL-Homoserine lactone hydrobromide
103290100 103290025 103290500
ACRO103290100EA 849 PLN
ACRO103290100 ACRO103290025 ACRO103290500
ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
CAS No.: 6305-38-0
Formuła: C₄H₇NO₂
MW: 182.02 g/mol
Temp. topnienia: 221 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012723
Numer CAS: 6305-38-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dye content ≥65 %