Drukuj
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
102510100 102510500
ACRO102510100EA 866 PLN
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. topnienia: 136…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005221
Numer CAS: 2386-25-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %