Drukuj
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-ol, 4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzyl alcohol
424750010 424750050
ACRO424750010EA 385 PLN
ACRO424750010 ACRO424750050
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
CAS No.: 79322-76-2
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 148…152 °C (1 mmHg)
Temp. Zapłonu: >93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216476
Numer CAS: 79322-76-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %