Drukuj
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
424710010 424710050
ACRO424710010EA 258 PLN
ACRO424710010 ACRO424710050
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formuła: C₉H₇ClO₃
Temp. topnienia: 50…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059486
Numer CAS: 7377-26-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 59 °C
Titration RCOCl ≥88 %