Drukuj
Bromowodór ∼48% in water ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen bromide
423785000 423780025
ACRO423785000EA 463 PLN
ACRO423785000 ACRO423780025
Bromowodór ∼48% in water ACS
Bromowodór
Formuła: HBr
MW: 80.91 g/mol
Temp. Wrzenia: -66.7
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011323
Numer CAS: 10035-10-6
Jednostka: 1788
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04799
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Selenium (Se) ≤0.01 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm