Drukuj
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
423190010 423190050
ACRO423190010EA 632 PLN
ACRO423190010 ACRO423190050
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate
CAS No.: 21392-96-1
Formuła: C₂₄H₂₁EuF₉O₉S₃
Temp. topnienia: 142…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150912
Numer CAS: 21392-96-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
Elemental Analysis ≥94 %