Drukuj
pallad 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, unreduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
422980100 422980250 422980010 422981000
ACRO422980100EA 1940 PLN
ACRO422980100 ACRO422980250 ACRO422980010 ACRO422981000
pallad 10% on activated carbon wetted with ca. 50% water, unreduced
Palladium
Reagent 50% wet with water for safety
Formuła: Pd
Temp. topnienia: 1555 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011167
Numer CAS: 7440-05-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying 45 % to 55 %
GC ≥97.5 %