Drukuj
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
422550500 422550050
ACRO422550500EA 1730 PLN
ACRO422550500 ACRO422550050
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilised, Technical Grade
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine
CAS No.: 2245-52-5
Formuła: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 72…74 °C (1 mmHg)
Gęstość: 0.92 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078270
Numer CAS: 2245-52-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone