Drukuj
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Vanadyl phthalocyanine
422490250 422491000
ACRO422490250EA 1500 PLN
ACRO422490250 ACRO422491000
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, Practical grade
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Appearance: Dark blue to purple Powder
Formuła: C₃₂H₁₆N₈OV
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041966
Numer CAS: 13930-88-6
Jednostka: 3285
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥80 %