Drukuj
Trimyristin 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
422090250 422090050
ACRO422090250EA 1170 PLN
ACRO422090250 ACRO422090050
Trimyristin 90%
Trimyristin
CAS No.: 555-45-3
Formuła: C₄₅H₈₆O₆
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036229
Numer CAS: 555-45-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥88 %