Drukuj
Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
422021000 422025000 422020025
ACRO422021000EA 720 PLN
ACRO422021000 ACRO422025000 ACRO422020025
Trimethylphenylammonium hydroxide 0.1 M in methanol
Trimethylphenylammonium hydroxide
CAS No.: 1899-02-1
Formuła: C₉H₁₅NO
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041899
Numer CAS: 1899-02-1
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.09 to 0.11 M
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %