Drukuj
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
422015000 422010025
ACRO422015000EA 144 PLN
ACRO422015000 ACRO422010025
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate 98+%
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
CAS No.: 25265-77-4
Formuła: C₁₂H₂₄O₃
MW: 216.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 244 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148967
Numer CAS: 25265-77-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum two isomers)
Color scale ≤10 APHA