2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2,2,4-Trimethylpentane-1,3-diyl bis(2-methylpropanoate)
422000010
422000050
ACRO422000010EA
381
PLN
ACRO422000010
ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła:
C₁₆H₃₀O₄ Temp. Wrzenia: 280 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0,94 g/cm³ Temp. Zapłonu: 128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059267 Numer CAS: 6846-50-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |