Drukuj
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
421930050 421930250
ACRO421930050EA 109 PLN
ACRO421930050 ACRO421930250
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
CAS No.: 51115-67-4
Formuła: C₁₀H₂₁NO
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130070
Numer CAS: 51115-67-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %