Drukuj
Octan DL-α-tokoferolu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (±)-α-Tocopherol acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate, Vitamine E acetate, DL-alpha-Tocopheryl acetate, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate
421070010 421070050
ACRO421070010EA 161 PLN
ACRO421070010 ACRO421070050
Octan DL-α-tokoferolu 98%
Octan DL-α-tokoferolu
Flash Point: >110°C
Appearance: Clear light yellow to light green Viscous liquid
Formuła: C₃₁H₅₂O₃
MW: 472.75 g/mol
Temp. Zapłonu: 257 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072042
Numer CAS: 7695-91-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %