D-δ-Tocopherol 93%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
421051000
421055000
ACRO421051000EA
1160
PLN
ACRO421051000
ACRO421055000
D-δ-Tocopherol 93%
D-delta-Tocopherol
CAS No.: 119-13-1
Formuła:
C₂₇H₄₆O₂ Temp. Zapłonu: >93 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD20486794 Numer CAS: 119-13-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear yellow to brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |
Color scale | ≤25 APHA |