Drukuj
siarczan sodowy tetradecylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
420260050 420260250
ACRO420260050EA 691 PLN
ACRO420260050 ACRO420260250
siarczan sodowy tetradecylu 95%
siarczan sodowy tetradecylu
CAS No.: 1191-50-0
Formuła: C₁₄H₂₉NaO₄S
MW: 316.44 g/mol
Temp. topnienia: 199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007468
Numer CAS: 1191-50-0
Klasyfikacja Merck : 12,08838
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical