Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2-((3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)benzoate, Chromoionophore VIII
420070010
420070050
420070250
ACRO420070010EA
1120
PLN
ACRO420070010
ACRO420070050
ACRO420070250
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, pure
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS No.: 1176-74-5
Formuła:
C₂₂H₁₄Br₄O₄ Temp. topnienia: 208…211 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00066387 Numer CAS: 1176-74-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥80.0 % |
GC | ≥97.5 % |