Drukuj
Sodium polyanetholesulphonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Polyanetholesulphonic acid sodium salt
419630250 419631000 419635000
ACRO419630250EA 860 PLN
ACRO419630250 ACRO419631000 ACRO419635000
Sodium polyanetholesulphonate
Sodium polyanetholesulphonate
CAS No.: 55963-78-5
Formuła: (C₁₀H₁₁O₄SNa)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148427
Numer CAS: 55963-78-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)