Drukuj
Metanolan sodu 0.5 M in methanol, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 1350 PLN
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Metanolan sodu 0.5 M in methanol, czysty
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)