Drukuj
Rhodamine 123 99+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl xanthylium chloride, 3,6-Diamino-9-(2-(methoxycarbonyl)phenyl)xanthylium chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester
419091000 419095000
ACRO419091000EA 1390 PLN
ACRO419091000 ACRO419095000
Rhodamine 123 99+%, pure
Rhodamine 123
Appearance: Red-brown to brown Powder
Formuła: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
MW: 380.82 g/mol
Temp. topnienia: 235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012664
Numer CAS: 62669-70-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥99.0 %